Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4CHO™ Media, Liquid
Descrizione
- Formato: Liquido
Spezifikation
Spezifikation
| Forma | Liquid |
| Product Type | CDM4CHO Liquid Medium |
| Sterilization Method | 0.2 μm Sterile-filtered |
| Con additivi | Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188 |
| Senza additivi | No Glutamine, No Phenol Red, No HEPES, No Protein |
| Quantità | 1000 mL |
| Certificazione/Conformità | cGMP |
| Content And Storage | 2° to 8°C, away from light |
| Descrizione | CDM4CHO media |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?