Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4CHO™ Media, Powder
Codice prodotto. 10316762
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10316762 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10316762 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30556.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    196.50€ / 5L
    Risparmia 118.50€
    37% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Specifica
Forma Powder
Sterilità Non-sterile
Con additivi Glutamine, Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188
Senza additivi No Phenol Red, No HEPES, No Protein
Quantità 5 L
Certificazione/Conformità cGMP
Content And Storage 2° to 8°C, away from light and moisture
Descrizione HyClone CDM4CHO Powder Media - ADCF; 1 x 5L