Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4HEK293™ Media
Codice prodotto. 11506341
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11506341 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11506341 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30858.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    100.00€ / 1000mL
    Risparmia 61.00€
    37% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
  • Chemically-defined
  • Animal-derived component free (ADCF) cell culture media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classificazione None
Forma Liquid
Product Type Vector or Protein Production HEK Medium
Sterilità Sterile
Sterilization Method 0.2 μm Sterile-filtered
Con additivi Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188
Senza additivi No Phenol Red, No Glutamine, No HEPES
Quantità 1000 mL
Certificazione/Conformità cGMP
Content And Storage 2° to 8°C, away from light
Descrizione CDM4HEK293 Media