Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4MAb™ Media
Codice prodotto. 10771484
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL bottle
Con additivi:
Sodium Bicarbonate
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Con additivi Dimensione della confezione
10771484 1000 mL bottle Sodium Bicarbonate 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10771484 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30802.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    77.84€ / 1000mL
    Risparmia 53.16€
    40% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Increase process yields for the manufacture of monoclonal antibodies for therapeutic use with HyClone™ CDM4MAb™ Media, a chemically-defined media containing no animal derived components.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classificazione Animal Origin-free
Forma Liquid
Product Type CDM4MAb Liquid Medium
Serum Level Serum-free
Sterilità Sterile
Sterilization Method 0.2 μm Sterile-filtered
Con additivi Sodium Bicarbonate
Senza additivi No Glutamine, No Poloxamer 188, No Phenol Red, No HEPES
Quantità 1000 mL bottle
Content And Storage 2° to 8°C, away from light
Descrizione Without L-Glutamine
Culture Type Mammalian Cell Culture