Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 1 Supplement
Codice prodotto. 11526291
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11526291 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11526291 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30584.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    216.24€ / 100g
    Risparmia 40.76€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Descrizione Cell Boost 1 (R05.2)
Classificazione Chemically-defined, Protein-free, Animal Origin-free
Forma Liquid
Product Type Cell Culture Media
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Con additivi Glucose
Senza additivi No Phenol Red, No Sodium Pyruvate, No Glutamine
Quantità 100 g