Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost 7b Supplement
Codice prodotto. 16457695
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 L
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16457695 1 L 1L
15815261 0.1 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16457695 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH31027.07
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00€
    354.91€ / 1L
    Risparmia 330.09€
    48% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Supplements cell culture with concentrated amino acids. Manufactured to meet cGMP manufacturing standards and QC specifications.
Improve productivity and cell yield in fed-batch cultures by supplementing the cell culture medium to replace nutrients depleted during cell culture. HyClone Cell Boost 7a and Cell Boost 7b supplements are intended for use in combination with HyClone ActiPro ActiSM media as part of the ActiPro cell culture system formulated to provide high yields of recombinant proteins in processes when using Chinese hamster ovary (CHO) cell lines.
Cell Boost 7b is available as a convenient ready-to-use liquid feed solution or as a dry powder feed to be hydrated before use.
  • Designed to support modern manufacturing processes, Cell Boost 7b supplement is a concentrated solution of amino acids with an alkaline pH. Supplement is chemically defined, animal-derived component-free (ADCF), do not contain any growth factors (such as insulin), peptides, hydrolysates, phenol red, or 2-mercaptoethanol
  • Use Cell Boost 7a and 7b together to achieve high yields of mAbs and other proteins in CHO fed-batch processes
  • For convenience, this cell culture supplement is available as a ready-to-use liquid feed solution in addition to a dry powder format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2 to 8°C, away from light and moisture
Forma Powder
Sterilità Non-sterile
Senza additivi No Glutamine, No Poloxamer 188, No Insulin
Quantità 1 L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cell Boost 7b, without Poloxamer-188, without Insulin, without L-Glutamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: tyrosine
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.