Learn More
Cytiva Siero bovino fetale HyClone™ (U.S.), caratterizzato
Codice prodotto. p-7058022
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Elaborazione:
HI, Irr - 25 to 40 doses
Inattivato termicamente
Irradiated
Irradiated (25 to 40 doses)
Irradiated (30 to 45 doses)
Nessuno
None
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Elaborazione Dimensione della confezione
11521831 100 mL None 100mL
17296886 100 mL HI, Irr - 25 to 40 doses 100mL
17206896 100 mL Irradiated (25 to 40 doses) 100mL
11531831 500 mL Nessuno 500mL
12379802 500 mL Inattivato termicamente 500mL
11306060 500 mL Irradiated 500mL
16291082 500 mL Irradiated (30 to 45 doses) 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11521831 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30071.02
Per l'uso come supplemento di siero per colture cellulari in vitro di cellule eucariotiche
  • Enhance growth of cells
  • Tested for endotoxin, hemoglobin, and additional biochemical assays
  • Filtered through serial 100 nm pore-size rated filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein
Certificazione/Conformità Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Country of Origin United States
Product Type Fetal Bovine Serum
Quantità 100 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential Triple-filtered, 100 nm
Grado Characterized
Elaborazione None
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentrazione di endotossine ≤ 25 EU/mL
Calore inattivato No
Concentrazione emoglobina ≤ 25 mg/dL
Linea di prodotti HyClone
Micoplasma rilevato No
Incluso il test di sicurezza USDA USDA Inspected