Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/HIGH Powdered Media
Codice prodotto. 11998065
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 L
2 x 5 L
Dimensione della confezione:
10L
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11998065 2 x 5 L pezzi 2
11501781 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11998065 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30003.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Supports cell culture growth and biomanufacturing processes with powdered DMEM high glucose media. HyClone™ DMEM/HIGH Powdered Media is manufactured using ISO 9001 processes.
  • High-quality classical media formulations in convenient packaging
  • Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
  • Exacting manufacturing processes ensure lot–to–lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classificazione None
Forma Powder
Product Type DMEM/High glucose with L-glutamine, without Sodium Pyruvate
Sterilization Method Non-sterile
Con additivi Glutamine, Glucose
Senza additivi No Sodium Pyruvate, No Sodium Bicarbonate
Quantità 2 x 5 L
Certificazione/Conformità cGMP and ISO 9001:2000
Content And Storage 2° to 8°C, away from light and moisture
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • His SpinTrap Kit
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico..
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel; imidazole
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 15% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.