Learn More
Cytiva HyClone™ Donor Equine Serum, US Origin, Irradiated 30-45 kGy
Codice prodotto. 17642075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17642075 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17642075 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30074.04IR3045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    131.95€ / 1L
    Risparmia 47.05€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-02-2027
Complete traceability back to the original source.
  • Tested for equine infectious anemia
  • Complete traceability back to original source
  • Virus panel testing according to 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2°C to 8°C.
Specie Equine
Age Adult
Country of Origin United States
Forma Frozen
Formato Bottle
Product Type Equine Serum
Quantità 1000 mL
Serum Treatment Gamma-irradiated
Sterilità Sterile-filtered
Sterilization Method Irradiated
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Concentrazione emoglobina ≤ 10 mg/dL
Micoplasma rilevato Not Detected
Gamma-irradiated Yes