Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's High Glucose Modified Eagles Medium
Codice prodotto. 10103542
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10103542 500 mL 500mL
10234882 1000 mL 1000mL
10722804 6 x 500 mL pezzi 6
10732804 6 x 1000 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10103542 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30022.01
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classificazione None
Forma Liquid
Product Type DMEM/High glucose with L-glutamine; without sodium pyruvate
Sterilità Sterile-filtered
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Con additivi Glutamine, Glucose
Senza additivi No Sodium Pyruvate
Quantità 500 mL
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000
Content And Storage 2° to 8°C, away from light