Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Description
- Formato: Liquido
Specifications
Specifications
| Classificazione | None |
| Forma | Liquid |
| Product Type | DMEM/High glucose with L-glutamine, sodium pyruvate |
| Sterilità | Sterile |
| Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Con additivi | Glutamine, Sodium Pyruvate |
| Senza additivi | No HEPES |
| Quantità | 6 x 500 mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000 |
| Content And Storage | 2° to 8°C, away from light |