Learn More
- Home
- Products
- Cell Culture Media, Supplements, and Reagents
- Cell Culture Media
- Classical and Basal Cell Culture Media
- DMEM Cell Culture Media
- Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Codice prodotto. 10749864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
500 mL
6 x 1000 mL
6 x 500 mL
Con additivi:
Glucose
Glucose, Sodium Pyruvate
Glutamine, Glucose
Glutamine, Ribonucleosides, Deoxyribonucleosides
Glutamine, Sodium Pyruvate
Senza additivi:
No Glutamine
No Glutamine, No Phenol Red
No Glutamine, No Phenol Red, No Sodium Pyruvate
No Glutamine, No Sodium Pyruvate
No HEPES
No Phenol Red, No Sodium Pyruvate
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
pezzi 6
16 product options available for selection
| Codice prodotto. | Quantità | Con additivi | Senza additivi | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 10749864 | 500 mL | Glutamine, Sodium Pyruvate | No HEPES | 500mL |
| 10673313 | 500 mL | Glutamine, Ribonucleosides, Deoxyribonucleosides | No Phenol Red, No Sodium Pyruvate | 500mL |
| 10402952 | 1000 mL | Glucose | No Glutamine, No Sodium Pyruvate | 1000mL |
| 11988075 | 6 x 500 mL | Glucose | No Glutamine, No Sodium Pyruvate | pezzi 6 |
| 10544144 | 6 x 1000 mL | Glucose | No Glutamine, No Sodium Pyruvate | pezzi 6 |
| 11511871 | 1000 mL | Glutamine, Sodium Pyruvate | - | 1000mL |
| 10196223 | 6 x 1000 mL | Glutamine, Sodium Pyruvate | - | pezzi 6 |
| 10443142 | 500 mL | Glucose, Sodium Pyruvate | No Glutamine | 500mL |
| 10524684 | 6 x 500 mL | Glutamine, Sodium Pyruvate | No HEPES | pezzi 6 |
| 10346712 | 1000 mL | Glucose, Sodium Pyruvate | No Glutamine | 1000mL |
| 10004873 | 6 x 1000 mL | Glucose, Sodium Pyruvate | No Glutamine | pezzi 6 |
| 10359583 | 6 x 500 mL | Glucose, Sodium Pyruvate | No Glutamine | pezzi 6 |
| 10523344 | 500 mL | Glucose, Sodium Pyruvate | No Glutamine, No Phenol Red | 500mL |
| 11551841 | 500 mL | Glucose | No Glutamine, No Sodium Pyruvate | 500mL |
| 10658364 | 1000 mL | Glucose | No Glutamine, No Phenol Red, No Sodium Pyruvate | 1000mL |
| 10294972 | 1000 mL | Glutamine, Glucose | No Phenol Red, No Sodium Pyruvate | 1000mL |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
10749864
Fornitore
Cytiva
N. del fornitore
SH30243.01
Focus on Regenerative Therapies
Usa il codice promozionale 28027
Usa il codice promozionale 28027
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16.46 EUR valido fino al 2026-10-16
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28027" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28027" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Formato: Liquido
Specifica
Specifica
| Forma | Liquid |
| Product Type | DMEM/High glucose with L-glutamine, sodium pyruvate |
| Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Con additivi | Glutamine, Sodium Pyruvate |
| Senza additivi | No HEPES |
| Quantità | 500 mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000 |
| Content And Storage | 2° to 8°C, away from light |