Learn More
Cytiva Tampone fosfato salino Dulbecco HyClone™, soluzione
Codice prodotto. 10708144
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
1000 mL
6 x 500 mL
10 L
20 L
6 x 1000 mL
Concentrazione:
1 X
10 X
Con additivi:
Calcium, Magnesium
None
Senza additivi:
No Calcium, No Magnesium
No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red
No Phenol Red
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
10L
20L
500mL
pezzi 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Concentrazione Con additivi Senza additivi Dimensione della confezione
10708144 1000 mL 1 X None No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red 1000mL
11581811 100 mL 1 X None No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red 100mL
10687974 6 x 1000 mL 1 X None No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red pezzi 6
10540853 1000 mL 1 X Calcium, Magnesium No Phenol Red 1000mL
11591811 10 L 1 X None No Calcium, No Magnesium 10L
11511821 6 x 500 mL 1 X None No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red pezzi 6
10044823 6 x 500 mL 1 X Calcium, Magnesium No Phenol Red pezzi 6
10798134 500 mL 1 X Calcium, Magnesium No Phenol Red 500mL
10317052 500 mL 1 X None No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red 500mL
12882946 1 L 10 X None No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red 1000mL
10021352 500 mL 10 X None No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red 500mL
11586511 20 L 1 X None No Calcium, No Magnesium 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 10708144 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30028.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.44€
    34.00€ / 1000mL
    Risparmia 3.44€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Coltura cellulare tampone con PBS in soluzione
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Manufactured under cGMP and ISO 9001 certified facilities
Content And Storage 15° to 30°C
Descrizione HyClone Dulbecco's Phosphate Buffered Salines (DPBS) Without Calcium, Magnesium, Phenol Red
Concentrazione 1 X
Forma Liquid
Product Type Dulbecco's Phosphate Buffered Saline
Sterilità Sterile
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Con additivi None
Senza additivi No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red
Livello di endotossine ≤0.025EU/mL
Da utilizzare con (applicazione) Funge da fluido di irrigazione, trasporto o diluizione mantenendo al contempo la tonicità e la vitalità cellulare per un periodo di tempo limitato
Osmolalità 276±10mOsm/kg H2O
pH 7 to 7.6
Quantità 1000 mL
Status giuridico RUO