Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum (U.S.), Embryonic Stem (ES) Cell Screened
Augment growth of cells with U.S.-sourced HyClone™ Embryonic Stem (ES) Cell Screened Fetal Bovine Serum (FBS), filtered through serial 40nm pore-size rated filters and tested for endotoxin, hemoglobin, and extensive biochemical profile assays.
226.00€ - 956.00€
Specifica
Test aggiuntivi | 1, 25 Dihydroxy Vitamin D, Albumin, Alkaline Phosphatase, Cholesterol, Copper, B2, B6, Gamma Globulin, Blood Urea Nitrogen, HDL, 25 Dihydroxy Vitamin D, IgG, Inorganic Phosphorus, Insulin, Iron, Lactate Dehydrogenase, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolality, Percent Saturation, Albumin, pH, Phospholipids, Potassium, Progesterone, Retinol, Selenium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Alkaline Phosphatase, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, Vitamin C, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blood Urea Nitrogen |
---|---|
Certificazione/Conformità | EMEA Certified |
Content And Storage | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. |
Country of Origin | United States |
Tipo di specialità | Embryonic Stem Cell Screened |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12339792
|
Cytiva
SH30070.03EH |
ES Screened Fetal Bovine Serum, US Origin, Heat Inactivated | 500 mL | Heat Inactivated |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11501831
|
Cytiva
SH30070.02E |
ES Screened Fetal Bovine Serum, US Origin | 100 mL | None |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10117272
|
Cytiva
SH30070.03E |
ES Screened Fetal Bovine Serum, US Origin | 500 mL | None |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Filtered through sequential 40 nm (0.04μm) pore-size rated filters
- Endotoxin: ≤ 10 EU/mL; Hemoglobin ≤ 10mg/dL
Specifica
1, 25 Dihydroxy Vitamin D, Albumin, Alkaline Phosphatase, Cholesterol, Copper, B2, B6, Gamma Globulin, Blood Urea Nitrogen, HDL, 25 Dihydroxy Vitamin D, IgG, Inorganic Phosphorus, Insulin, Iron, Lactate Dehydrogenase, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolality, Percent Saturation, Albumin, pH, Phospholipids, Potassium, Progesterone, Retinol, Selenium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Alkaline Phosphatase, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, Vitamin C, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blood Urea Nitrogen | |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. | |
Embryonic Stem Cell Screened | |
Sequential-filtered, 40 nm | |
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus | |
≤ 10 mg/dL |
EMEA Certified | |
United States | |
Sterile | |
Defined, Specialty screened | |
≤ 10 EU/mL | |
USDA Inspected |