Learn More
HyClone™ Fetal Bovine Serum, USDA Tested
Sourced from countries recognized as being free of BSE and FMD by the USDA
Marca:  HyClone products Cytiva SH30910.03IR
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.59850kg
Codice prodotto. 17286916
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • USDA safety-tested
  • Filtered through three sequential 100nm (0.1μm) pore-size rated filters
Additional assays performed (subject to change without notice): Alkaline Phophatase, Lactate Dehydrogenase, Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT), Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT), pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Glucose, Gamma Globulin, Electrophoresis, and IgG.
Specifica
Specifica
Albumin
<-1°C
Fetal Bovine Serum
Sterile
Central America
≤25EU/mL
≤25mg/dL
USDA Inspected
USDA
Central America
500 mL
100 nm filtration, Irradiated
Characterized