Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Clone III Serum
Codice prodotto. 12319862
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12319862 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12319862 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30109.03HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Specifica
Test aggiuntivi Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Iron Saturation, Glucose, IgG
Certificazione/Conformità Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Descrizione FetalClone III Serum (U.S.) Heat Inactivated
Country of Origin United States
Product Type FBS Replacement Serum
Quantità 500 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Elaborazione Heat Inactivated
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Da utilizzare con (applicazione) Designed for fibroblast applications, supplement cell culture growth
Calore inattivato Yes
Concentrazione emoglobina ≤ 20 mg/dL
Livelli di IgG Typically less than 2 μg/mL
Micoplasma rilevato No
Incluso il test di sicurezza USDA USDA Inspected