Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (U.S.)
Developed for growth of CHO cells and derivatives, supplement cell culture growth with U.S.-sourced HyClone™ FetalClone™ II Serum, a fetal bovine serum (FBS) alternative, containing additional growth factors and supplements than basic formulations.
91.70€ - 384.00€
Specifica
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Descrizione FetalClone II Serum (U.S.)
Country of Origin United States
Product Type FBS Replacement Serum
Sterilità Sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Quantità Elaborazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Quantità Elaborazione Prezzo Quantità e disponibilità  
10041492
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH30066.02
FetalClone II Serum (U.S.) 100 mL None
91.70€
100mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10326762
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH30066.03
FetalClone II Serum (U.S.) 500 mL None
384.00€
500mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Economical alternative to FBS
  • Performance comparable with FBS
  • High lot-to-lot consistency
  • Low endotoxin and hemoglobin levels
Specifica
Specifica
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
United States
Sterile
None
≤ 10 EU/mL
≤ 20 mg/dL
No
FetalClone II Serum (U.S.)
FBS Replacement Serum
Sequential-filtered, 100 nm
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
No
Typically less than 2 μg/mL
USDA Inspected