Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (U.S.)
Codice prodotto. 17286896
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Elaborazione:
Heat Inactivated
Irradiated
Irradiated (25 to 40 doses)
Irradiated (30 to 45 doses)
None
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Elaborazione Dimensione della confezione
17286896 500 mL Irradiated (30 to 45 doses) 500mL
10295162 100 mL None 100mL
12399852 100 mL Heat Inactivated 100mL
10570083 500 mL None 500mL
12329862 500 mL Irradiated 500mL
16281102 500 mL Irradiated (25 to 40 doses) 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17286896 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30109.03IR3045
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Designed for fibroblast applications, supplement cell culture growth with U.S.-sourced HyClone™ FetalClone™ III Serum, the most widely applicable fetal bovine serum (FBS) alternative.
  • Economical alternative to FBS
  • Performance comparable with FBS
  • High lot-to-lot consistency
  • Low endotoxin and hemoglobin levels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi Albumin
Certificazione/Conformità Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Country of Origin United States
Forma Liquid
Product Type FBS Replacement Serum
Quantità 500 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Elaborazione Irradiated (30 to 45 doses)
Testato per Bluetongue
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Calore inattivato No
Concentrazione emoglobina ≤ 20 mg/dL
Livelli di IgG Typically less than 2 μg/mL
Linea di prodotti HyClone
Micoplasma rilevato No
Incluso il test di sicurezza USDA USDA Inspected