Learn More
Cytiva HyClone™ HyCell CHO Powder Cell Culture Medium without L-glutamine and with HT
Descrizione
Specifica
Specifica
| Forma | Powder |
| Sterilità | Non-sterile |
| Con additivi | Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188, Hypoxanthine, Thymidine |
| Senza additivi | No Phenol Red, No HEPES, No Glutamine |
| Quantità | 1000 mL PETE bottle |
| Content And Storage | 2° to 8°C, away from light and moisture |
Titolo del prodotto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?