Learn More
Cytiva HyClone™ IMDM Media, Powder
Codice prodotto. 11918075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 x 5 L
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11918075 2 x 5 L pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11918075 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30005.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-02-2027
Specifica
Forma Powder
Product Type IMDM with L-glutamine, HEPES; without alpha-thioglycerol
Sterilization Method Non-sterile
Con additivi Glutamine, HEPES
Senza additivi No α-Thioglycerol
Quantità 2 x 5 L
Certificazione/Conformità cGMP and ISO 9001:2000
Content And Storage 2° to 8°C, away from light and moisture
Descrizione IMDM with L-Glutamine, HEPES, without Alpha-Thioglycerol