Learn More
Cytiva HyClone™ Insect Cell Culture Media
Codice prodotto. 10176453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10176453 1000 mL 1000mL
10288023 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10176453 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30065.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.75€
    59.53€ / 1000mL
    Risparmia 30.22€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Increase cell yield with multiple insect lines in a variety of culture environments with HyClone™ Insect Cell Culture Media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Con additivi Glutamine
Senza additivi No Sodium Bicarbonate, No Phenol Red, No HEPES
Quantità 1000 mL
Content And Storage 2° to 8°C, away from light
Descrizione PETE