Learn More
Cytiva HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM)
Support cell culture growth and biomanufacturing processes with HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM), manufactured using ISO 9001:2000-certified processes.
23.60€ - 144.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000
Content And Storage 2° to 8°C, away from light
Forma Liquid
Sterilità Sterile-filtered
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Descrizione Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10386852
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH30228.02
With L-Glutamine, with HEPES, without Alpha-Thioglycerol 1000 mL
31.65€
1000mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10186223
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH30228.FS
With L-Glutamine, with HEPES, without Alpha-Thioglycerol 6 x 500 mL
144.00€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10275212
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH30259.01
Without L-Glutamine 500 mL
23.60€
500mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10143012
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH30228.01
With L-Glutamine, with HEPES, without Alpha-Thioglycerol 500 mL
36.55€
500mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10444102
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH30259.02
Without L-Glutamine 1000 mL
31.65€
1000mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • System tested with Cytiva HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
  • All products are hydrated using purified process water and undergo sterile filtration
  • Manufactured using ISO 9001 certified processes
Specifica
Specifica
ISO 9001:2000
Liquid
0.1 μm Sterile-filtered
2° to 8°C, away from light
Sterile-filtered