Learn More
Cytiva HyClone™ McCoy's 5A Media
Support cell culture growth and biomanufacturing processes with HyClone™ McCoy's 5A Media, manufactured using ISO 9001-certified processes.
8.60€ - 136.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000 |
---|---|
Content And Storage | 2° to 8°C, away from light |
Forma | Liquid |
Sterilità | Sterile-filtered |
Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10106323
|
Cytiva
SH30200.FS |
McCoy's 5A with L-Glutamine and Phenol Red | 6 x 500 mL |
136.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11501861
|
Cytiva
SH30200.01 |
McCoy's 5A with L-Glutamine and Phenol Red | 500 mL |
22.45€
500mL |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11511861
|
Cytiva
SH30200.02 |
McCoy's 5A with L-Glutamine and Phenol Red | 1000 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10358633
|
Cytiva
SH30270.01 |
McCoy's 5A with L-Glutamine, without Phenol Red | 500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- System tested with Cytiva HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
- All products are hydrated using purified process water and undergo sterile filtration
- Manufactured using ISO 9001 certified processes
Specifica
ISO 9001:2000 | |
Liquid | |
0.1 μm Sterile-filtered |
2° to 8°C, away from light | |
Sterile-filtered | |
Glutamine, Sodium Bicarbonate |