Learn More
Cytiva HyClone™ Medium 199
Codice prodotto. 10238103
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
500 mL
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10238103 500 mL 500mL
10116473 6 x 500 mL pezzi 6
10336952 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10238103 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30253.01
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
Product Type Medium 199 with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), L-glutamine
Sterilità Sterile-filtered
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Con additivi Glutamine, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Quantità 500 mL
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000
Content And Storage 2° to 8°C, away from light