Learn More
Cytiva HyClone™ Minimal Essential Medium with Earle's (MEM/EBSS), Powder
Codice prodotto. 11511791
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 L
2 x 5 L
50 L
Con additivi:
Glutamine
Glutamine, Non Essential Amino Acids (NEAA)
Senza additivi:
No α-Thioglycerol
No Sodium Bicarbonate
None
Dimensione della confezione:
10L
50L
pezzi 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Con additivi Senza additivi unitSize
11511791 10 L Glutamine No α-Thioglycerol 10L
10106543 50 L Glutamine, Non Essential Amino Acids (NEAA) No Sodium Bicarbonate 50L
11978075 2 x 5 L Glutamine, Non Essential Amino Acids (NEAA) None pezzi 2
11551821 10 L Glutamine, Non Essential Amino Acids (NEAA) No Sodium Bicarbonate 10L
10094503 50 L Glutamine, Non Essential Amino Acids (NEAA) None 50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11511791 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30008.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Support cell culture growth and biomanufacturing processes with powdered HyClone™ Minimal Essential Medium with Earle's (MEM/EBSS), manufactured using ISO 9001:2000-certified processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Powder
Product Type MEM/EBSS with L-glutamine
Sterilization Method Non-sterile
Con additivi Glutamine
Senza additivi No α-Thioglycerol
Quantità 10 L
Certificazione/Conformità cGMP and ISO 9001:2000
Content And Storage 2° to 8°C, away from light and moisture
Descrizione MEM/EBSS with L-Glutamine