Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum
Codice prodotto. 17692075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 to 40 Doses
30 to 45 Doses
Dimensione della confezione:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17692075 30 to 45 Doses 1L
17682075 25 to 40 Doses 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17692075 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30401.02IH3045
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Supplement cell culture growth with New Zealand sourced Cytiva HyClone Newborn Bovine Calf Serum, an excellent and cost-effective alternative to fetal bovine serum (FBS).
  • Supplement cell culture growth with New Zealand sourced Cytiva HyClone Newborn Bovine Calf Serum, an excellent and cost-effective alternative to fetal bovine serum (FBS).
    • Sourced from animals that are typically less than 10 days old
    • Traceable
    • Conforms to USDA regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Colore Amber
Content And Storage -10°C or Lower, Once Thawed Store at 2°C to 8°C
Specie Bovine
Age <10 Days
Country of Origin New Zealand
Formato Bottle
Product Type Newborn Calf Bovine Serum
Quantità 30 to 45 Doses
Serum Treatment Heat-inact, Gamma-irr
Sterilità Sterile-filtered
Sterilization Method Triple-filtered, 0.1 μm, Gamma-irradiated
Elaborazione Gamma Irradiated
Testato per Bluetongue
Volume (sistema metrico) 1000 mL
Concentrazione di endotossine ≤10 EU/mL
Da utilizzare con (applicazione) Enhance Growth of Cells
Concentrazione emoglobina <30 mg/dL
Gamma-irradiated Yes
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.