Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Calf Serum (U.S.)
Codice prodotto. 11571851
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1000 mL
Elaborazione:
Irradiated, 25 to 40 doses
None
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
1L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Elaborazione Dimensione della confezione
11571851 100 mL None 100mL
11556551 1000 mL None 1000mL
11581851 500 mL None 500mL
16291102 500 mL Irradiated, 25 to 40 doses 500mL
16605755 1000 mL Irradiated, 25 to 40 doses 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11571851 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30118.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Augment cell culture growth with U.S.-sourced HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum.
  • Filtered through sequential 100nm filters and sourced from animals that are typically less than 10 days old
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein
Certificazione/Conformità Manufactured in cGMP (21 CFR 820) Compliant and ISO9001 Certified Facilities
Colore Amber
Content And Storage Store at or Below -10°C
Descrizione Newborn Calf Serum (U.S.)
Specie Bovine
Age <10 Days
Country of Origin United States
Formato Bottle
Product Type Newborn Calf Bovine Serum
Quantità 100 mL
Serum Treatment None
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential Triple-filtered, 100 nm
Elaborazione None
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Volume (sistema metrico) 100 mL
Calore inattivato No
Concentrazione emoglobina ≤30 mg/dL
Linea di prodotti HyClone
Shipping Condition Frozen