Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Calf Serum (U.S.)
Codice prodotto. 16605755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1000 mL
Elaborazione:
Irradiated, 25 to 40 doses
None
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
1L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Elaborazione Dimensione della confezione
16605755 1000 mL Irradiated, 25 to 40 doses 1L
11571851 100 mL None 100mL
11556551 1000 mL None 1000mL
11581851 500 mL None 500mL
16291102 500 mL Irradiated, 25 to 40 doses 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16605755 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30118.04IR2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Augment cell culture growth with U.S.-sourced HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum.
  • Filtered through sequential 100nm filters and sourced from animals that are typically less than 10 days old
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Newborn Calf Serum (U.S.)
Quantità 1000 mL
Elaborazione Irradiated, 25 to 40 doses
Calore inattivato No