Learn More
Cytiva Soluzione di aminoacidi non essenziali (NEAA)™ x HyClone100
Codice prodotto. 11591861
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11591861 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11591861 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30238.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.05€
    7.45€ / 100mL
    Risparmia dietro preventivo
    -5.67% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Cell culture is ideal for supplementation of serum- and protein-free media. Cytiva HyClone™ Non-Essential Amino Acids (NEAA) 100X supports the growth of cells that have high energy demands and synthesize large amounts of proteins and nucleic acids.
Components:
  • L-Alanine: 890mg/L
  • L-Asparagine-H20: 1500mg/L
  • L-Aspartic acid: 1330mg/L
  • L-Glutamic acid: 1470mg/L
  • Glycine: 750mg/L
  • L-Proline: 1150mg/L
  • L-Serine: 1050mg/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità cGMP
Content And Storage 2–8°C
Descrizione Soluzione NEAA, 100X
Concentrazione 100 X
Forma Liquid
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Supplementation of serum- and protein-free media
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MEM Non-Essential Amino Acids Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico..
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid