Learn More
Cytiva HyClone™ Penicillin Streptomycin 100X Solution
Codice prodotto. 11556461
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11556461 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11556461 Fornitore Cytiva N. del fornitore SV30010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Used to control/destroy destructive microorganisms such as bacteria
  • Broad spectrum bacteriostatic with activity against gram negative and gram positive organisms
  • Used as antibacterial or antimycobacterial
  • Common working concentration for Penicillin is 100U/mL; For Streptomycin: 100μg/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage -10° to -20° C
Descrizione 10,000U/mL Penicillin, 10,000μg/mL Streptomycin in 0.85% NaCl
Spettro antibiotico Broad Spectrum, Gram-Negative and Gram-Positive Bacteria
Concentrazione 100 X
Forma Liquid
Product Type Antibiotic
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HyClone Penicillin-Streptomycin Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate