Learn More
Cytiva HyClone™ Penicllin Streptomycin Glutamine solution
Codice prodotto. 10319633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10319633 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10319633 Fornitore Cytiva N. del fornitore SV30082.01
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Content And Storage -10° to -20° C
Descrizione Pen/Strep/Glutamine Solution
Spettro antibiotico Broad Spectrum, Gram-Negative and Gram-Positive Bacteria
Concentrazione 1 X
Forma Liquid
Product Type Antibiotic
Sterilità Sterile
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Con additivi None
Senza additivi None
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HyClone Penicillin/Streptomycin/Glutamine Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 3% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.