Learn More
Cytiva HyClone™ Phosphate Buffered Saline (PBS)
Buffer cell culture growth with PBS
18.20€ - 178.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | cGMP and ISO 9001:2000 Guidelines |
---|---|
Content And Storage | 15° to 30°C |
Forma | Liquid |
Product Type | Phosphate Buffered Saline (PBS) |
Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10572193
|
Cytiva
SH30256.02 |
1000 mL | 1 X |
37.95€
1000mL |
Spedizione stimata: 09-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10462372
|
Cytiva
SH30256.01 |
500 mL | 1 X |
18.20€
500mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10793004
|
Cytiva
SH30256.LS |
6 x 1000 mL | 1 X |
178.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 02-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10294922
|
Cytiva
SH30258.01 |
500 mL | 10 X |
23.40€
500mL |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10356662
|
Cytiva
SH30258.02 |
1000 mL | 10 X |
67.80€
1000mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10126473
|
Cytiva
SH30256.FS |
6 x 500 mL | 1 X |
138.00€
pezzi 6 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- QC-tested solution
Specifica
cGMP and ISO 9001:2000 Guidelines | |
Liquid | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
=1.0EU/mL |
15° to 30°C | |
Phosphate Buffered Saline (PBS) | |
No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red | |
7.0 to 7.2 |