Learn More
Cytiva HyClone™ Phosphate Buffered Saline (PBS)
Codice prodotto. 10294922
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Concentrazione:
1 X
10 X
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Concentrazione Dimensione della confezione
10294922 500 mL 10 X 500mL
10572193 1000 mL 1 X 1000mL
10462372 500 mL 1 X 500mL
10793004 6 x 1000 mL 1 X pezzi 6
10356662 1000 mL 10 X 1000mL
10126473 6 x 500 mL 1 X pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10294922 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30258.01
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Buffer cell culture growth with PBS
  • QC-tested solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità cGMP and ISO 9001:2000 Guidelines
Content And Storage 15° to 30°C
Concentrazione 10 X
Forma Liquid
Product Type Phosphate Buffered Saline (PBS)
Sterilità Sterile
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Senza additivi No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red
Livello di endotossine =1.0EU/mL
pH 7.0 to 7.2
Quantità 500 mL