Learn More
Cytiva HyClone™ Phosphate Buffered Saline (PBS)
Codice prodotto. 10793004
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Concentrazione:
1 X
10 X
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
pezzi 6
Codice prodotto. 10793004
Marca: Cytiva SH30256.LS
Buffer cell culture growth with PBS
  • QC-tested solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità cGMP and ISO 9001:2000 Guidelines
Content And Storage 15° to 30°C
Concentrazione 1 X
Forma Liquid
Product Type Phosphate Buffered Saline (PBS)
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Senza additivi No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red
Livello di endotossine =1.0EU/mL
pH 7.0 to 7.2
Quantità 6 x 1000 mL