Learn More
Cytiva HyClone™ Porcine Serum, New Zealand Origin
Specifica
Specifica
| Country of Origin | New Zealand |
| Product Type | Porcine Serum |
| Quantità | 1000 mL |
| Sterilization Method | Sequential Triple-filtered, 200 nm |
| Elaborazione | Irradiated, Heat Inactivated |
| Concentrazione di endotossine | ≤ 100 EU/mL |
| Calore inattivato | Yes |
| Concentrazione emoglobina | ≤ 50 mg/dL |
| Linea di prodotti | HyClone |