Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Descrizione
- Formato: Liquido
Specifica
Specifica
| Forma | Liquid |
| Product Type | RPMI 1640 |
| Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Con additivi | Glutamine, Phenol Red |
| Senza additivi | None |
| Quantità | 500 mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000 |
| Content And Storage | 2° to 8°C, away from light |