Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4HEK293™ Media
Codice prodotto. 10500283
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10500283 1000 mL 1000mL
10061502 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10500283 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30521.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    65.66€ / 1000mL
    Risparmia 82.34€
    55% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Support production of adenoviral vectors and recombinant proteins in HEK 239 cultures with HyClone™ SFM4HEK293™ Media, a versatile, protein-free cell culture media containing no animal-derived components.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classificazione None
Forma Liquid
Product Type HEK293 Medium
Sterilità Sterile
Sterilization Method 0.2 μm Sterile-filtered
Con additivi Glutamine, Poloxamer 188, Sodium Bicarbonate
Senza additivi No Protein, No Phenol Red, No HEPES
Quantità 1000 mL
Certificazione/Conformità cGMP
Content And Storage 2° to 8°C, away from light
Descrizione SFM4HEK293 Media