Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4Insect™ Media
Codice prodotto. 10201590
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10201590 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10201590 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30913.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    51.59€ / 1000mL
    Risparmia 59.41€
    53% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Support growth of many key insect cell lines and production of a variety of recombinant proteins. HyClone™ SFM4Insect™ Media is free of animal-derived components (ADCF).
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classificazione None
Forma Liquid
Product Type Insect Cell Medium
Sterilità Sterile
Sterilization Method 0.2 μm Sterile-filtered
Con additivi Glutamine, Poloxamer 188, Sodium Bicarbonate
Senza additivi No Protein, No Phenol Red, No HEPES
Quantità 1000 mL
Certificazione/Conformità cGMP
Content And Storage 2° to 8°C, away from light
Descrizione SFM4Insect with L-Glutamine, Liquid
Culture Type Insect Cell Culture