Learn More
Cytiva SFX-Insect™ Cell Culture Media
Designed to support the growth of multiple insect cell lines and production of a variety of recombinant proteins. HyClone™ SFX Insect™ Cell Culture Media is a protein-free media that support cell culture growth.
69.80€ - 415.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | cGMP |
---|---|
Product Type | Insect Cell Medium |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Forma | Con additivi | Senza additivi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Forma | Con additivi | Senza additivi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10024393
|
Cytiva
SH30278.LS |
6 x 1000 mL | Liquid | Glutamine, Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188 | No Protein, No Phenol Red, No HEPES |
415.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 22-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10531813
|
Cytiva
SH30350.02 |
5 L | Powder | Glutamine, Poloxamer 188 | No Sodium Bicarbonate, No Protein, No Phenol Red, No HEPES |
182.00€
5L |
Spedizione stimata: 22-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10673143
|
Cytiva
SH30278.02 |
1000 mL | Liquid | Glutamine, Poloxamer 188 | No Protein, No Phenol Red, No HEPES |
69.80€
1000mL |
Spedizione stimata: 22-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11561911
|
Cytiva
SH30350.03 |
10 L | Powder | Glutamine, Poloxamer 188 | No Sodium Bicarbonate, No Protein, No Phenol Red, No HEPES |
349.00€
10L |
Spedizione stimata: 22-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
- Protein-free media
Specifica
cGMP | |
Insect Cell Medium |