Learn More
Cytiva HyClone™ Sodium Bicarbonate
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | cGMP and ISO 9001:2000 Guidelines |
| Content And Storage | 15° to 3°C |
| Descrizione | With 75.0g/Sodium Bicarbonate |
| Concentrazione | 75 g/L |
| Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Livello di endotossine | =1.0EU/mL |
| pH | 7.9 to 9.4 |
| Quantità | 100 mL |