Learn More
Cytiva HyClone™ Trypsin Protease
Codice prodotto. 10217723
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Formulazione:
0.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA
2.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA
2.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 1 g/L EDTA
25.0 g porcine trypsin (1:250/L) in HBSS
Senza additivi:
No Calcium, No Magnesium
No Calcium, No Magnesium, No EDTA, No Phenol Red
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Formulazione Senza additivi Dimensione della confezione
10217723 100 mL 25.0 g porcine trypsin (1:250/L) in HBSS No Calcium, No Magnesium, No EDTA, No Phenol Red 100mL
10608924 100 mL 2.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 1 g/L EDTA No Calcium, No Magnesium 100mL
10011472 100 mL 0.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA No Calcium, No Magnesium 100mL
10366662 100 mL 2.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA No Calcium, No Magnesium 100mL
10693313 500 mL 2.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA No Calcium, No Magnesium 500mL
11581861 500 mL 0.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA No Calcium, No Magnesium 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10217723 Fornitore Cytiva N. del fornitore SV30037.01
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Derived from porcine pancreas. HyClone™ Trypsin Protease is used to disaggregate adherent cells from substrate or surface to which they are attached.
    • Derived from porcine pancreas
    • Gamma irradiated prior to hydration and filling
    • Formulated without calcium and magnesium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store frozen
Concentrazione 2.5% (10 X)
Forma Liquid
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Con additivi Trypsin, porcine, Hanks’ Balanced Salt solution (HBSS)
Senza additivi No Calcium, No Magnesium, No EDTA, No Phenol Red
Formulazione 25.0 g porcine trypsin (1:250/L) in HBSS
Quantità 100 mL
Sorgente Porcine pancreas
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trypsin 2.5%(10X) Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trypsin