Learn More
Cytiva HyClone™ Trypsin Protease
Descrizione
- Derived from porcine pancreas
- Gamma irradiated prior to hydration and filling
- Formulated without calcium and magnesium
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store frozen |
| Concentrazione | 0.25% (1 X) |
| Forma | Liquid |
| Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Con additivi | Trypsin, porcine, Hanks’ Balanced Salt solution (HBSS), EDTA |
| Senza additivi | No Calcium, No Magnesium |
| Formulazione | 2.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA |
| Quantità | 100 mL |
| Sorgente | Porcine pancreas |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- TRYPSIN 0.25% EDTA
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.