Learn More
Cytiva Hyclone™ Characterized Fetal Bovine Serum (Australia)
Characterized FBS irradiated is comparable to the highest quality FBS from other suppliers, but is lower priced than defined FBS.
Marca:  Cytiva SH30084.03IH
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 12872926
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Filtered through 3 sequential 0.1 μm pore size filters
Specifica
Specifica
AQIS
Australia
500 mL
Sequential Triple-filtered, 100 nm
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
HyClone™
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Fetal Bovine Serum
Sterile
Heat Inactivated
Yes
USDA Inspected