Learn More
Cytiva HyClone™ Water for Injection (WFI) Quality Water
Codice prodotto. 12329882
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
10 L
20 L
200 L
Dimensione della confezione:
1000mL
10L
200L
20L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12329882 200 L 200L
10464292 500 mL 500mL
10317002 1 L 1000mL
11531861 10 L 10L
11541861 20 L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12329882 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30221.28
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Supports cell culture growth and biomanufacturing process.
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
IUPAC Name water
Molecular Weight (g/mol) 18.02
Grado EP/USP
Sterilità Sterile
Quantità 200 L