Learn More
HyClone™ Water, Molecular Biology Grade, Cytiva
Codice prodotto. 10307052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
500mL
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10307052 1000 mL 1000mL
10275262 100 mL 100mL
10787944 500 mL 500mL
10247783 6 x 500 mL pezzi 6
10452915 6 x 1 L pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10307052 Fornitore HyClone products Cytiva N. del fornitore SH30538.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.39€
    34.00€ / 1000mL
    Risparmia 9.39€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For critical applications involving nucleotides such as RNA and DNA. HyClone™ Water, Molecular Biology Grade contains no DEPC or other carcinogenic chemicals.
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 5.0 to 7.0
Descrizione Molecular Biology Grade Water
Endotossina 0.05EU/mL
Filtered Through Filter Sterilized - .1μm
Quantità 1000 mL
Forma fisica Liquid