Learn More
HyClone™ Water, Molecular Biology Grade, Cytiva
Codice prodotto. 10452915
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
500mL
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10452915 6 x 1 L pezzi 6
10275262 100 mL 100mL
10787944 500 mL 500mL
10307052 1000 mL 1000mL
10247783 6 x 500 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10452915 Fornitore HyClone products Cytiva N. del fornitore SH30538.LS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.15€
    93.72€ / pezzi 6
    Risparmia dietro preventivo
    -24.71% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For critical applications involving nucleotides such as RNA and DNA. HyClone™ Water, Molecular Biology Grade contains no DEPC or other carcinogenic chemicals.
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 6 x 1 L