Learn More
Hydralazine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30138493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
1 g
Dimensione della confezione:
10mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138493 1 g 1g
30132801 50 mg 50mg
18052720 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138493 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH7165311G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 304-20-1
Formula molecolare C8 H8 N4 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 196.64
Sinonimo Hydralazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1(2H)-Phthalazinone, hydrazone, monohydrochloride, Phthalazine, 1-hydrazino-, monohydrochloride, (Phthalazin-1-yl)hydrazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine monohydrochloride, Apresoline hydrochloride, Apulon, Hydralazine chloride, Hydralazine hydrochloride, Hydralazine monohydrochloride, Lopres
IUPAC Name phthalazin-1-ylhydrazine;hydrochloride
Specifica
Materiale o nome chimico Hydralazine hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5H,9H2,(H,11,12);1H
SMILES Cl.NNc1nncc2ccccc12
Peso formulazione 196.0516
Percent Purity >95%