Learn More
HYDRANAL™ - Benzoic acid, Solstice
Codice prodotto. 17101236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 500 g
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17101236 6 x 500 g pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17101236 Fornitore Hydranal N. del fornitore 320356X500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00€
    374.10€ / pezzi 6
    Risparmia 26.90€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Buffer substance for Karl Fischer titration
Hydranal™ is the most trusted brand in Karl Fischer titration because of its dedication to quality, consistency and continued innovation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - Benzoic acid
CAS 65-85-0
Quantità 6 x 500 g