Learn More
HYDRANAL™ - Benzoic acid, Buffer substance for KF titration, Solstice
Codice prodotto. 15613650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15613650 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15613650 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 32035500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.00€
    70.87€ / 500g
    Risparmia 5.13€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Buffer substance for Karl Fischer titration
Vantaggi di HYDRANAL - Accessori
  • Ampia gamma di prodotti solubilizzanti per applicazioni su campioni speciali
  • Ampia gamma di prodotti tampone per applicazioni su campioni pH
  • Agenti essiccanti per la protezione cellulare e l'essiccazione dei gas vettori.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydranal™-Benzoic Acid
CAS 65-85-0
Punti di ebollizione 249 - 250 °C
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
CAS max % 100.00
Punto d'infiammabilità 121°C (249.8°F)
Note sul grado di purezza Auxiliaries for KF titration
Imballaggio Plastic bottle
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 500GR HYDRANAL-Benzoic acid Buffer substance for K
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: benzoic acid