Learn More
HYDRANAL™ - Composite 1, Reagent for volumetric one-component Karl Fischer titration (methanol free), Solstice
Codice prodotto. 15644490
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15644490 6 x 1 L pezzi 6
15634490 500 mL 500mL
15624490 1 L 1L
15654490 6 x 500 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15644490 Fornitore Hydranal N. del fornitore 348276X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.00€
    909.71€ / pezzi 6
    Risparmia 70.29€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Methanol-free reagent for volumetric one-component Karl Fischer titration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Composite 1
Densità 1.11g/mL
Imballaggio Poly-coated Bottle
Quantità 6 x 1 L
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Grado Karl Fischer
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL-Composite 1
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, iodine, 1H-Imidazole monoh